Läs mer
Fluoresceinamine Maleic Acid Monoamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fluoresceinamine Maleic Acid Monoamide |
| CAS | 75900-74-2 |
| Molekylformel | C24 H15 N O8 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (2Z)-4-[(3',6'-Dihydroxy-3-oxospiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-5-yl)amino]-4-oxo-2-butenoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C24H15NO8/c26-13-2-5-17-19(10-13)32-20-11-14(27)3-6-18(20)24(17)16-4-1-12(9-15(16)23(31)33-24)25-21(28)7-8-22(29)30/h1-11,26-27H,(H,25,28)(H,29,30)/b8-7- |
| LEDER | OC(=O)\C=C/C(=O)Nc1ccc2c(c1)C(=O)OC23c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35 |
| IUPAC-namn | (Z)-4-[(3',6'-dihydroxy-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanthene]-5-yl)amino]-4-oxobut-2-enoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 445.378 |
| Formel vikt | 445.08 |