Läs mer
Fluorescent Brightener 134 (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fluorescent Brightener 134 (Technical Grade) |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C34H30N10O8S2.2Na/c1-51-33-41-29(35-23-9-5-3-6-10-23)39-31(43-33)37-25-17-15-21(27(19-25)53(45,46)47)13-14-22-16-18-26(20-28(22)54(48,49)50)38-32-40-30(42-34(44-32)52-2)36-24-11-7-4-8-12-24;;/h3-20H,1-2H3,(H,45,46,47)(H,48,49,50)(H2,35,37,39,41,43)(H2,36,38,40,42,44);;/q;2*+1/p-2 |
| Formel vikt | 814.1328 |