Beskrivning
Fluorescerar klart blåaktigt under UV-strålning. Fluorescent Brightener 28 är en färglös organisk förening som används för färgning av svampar och som en livskraftsfärg. Industriell användning inkluderar användning som ett fluorescerande vitmedel för cellulosa- och polyamidtyger, papper och tvättmedel och tvål.
- Denna produkt är strukturellt relaterad till Fluorescent Brightner 9 (Calcofluor White MR), som användes av Jefferies och Belcher och av Maeda och Ischida i växtvävnadsstudier.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 g |
| Förvaringskrav | Förvara i rumstemperatur (15 °C till 30 °C) |
| Formatera | Pulver |
| Koncentration | 0,05 % till 0,20 % |
| För användning med (applikation) | Fluorescent Brightener 28 används för färgning av svampar och som en livskraftsfärgning. Industriell användning inkluderar användning som ett fluorescerande vitmedel för cellulosa- och polyamidtyger, papper och i tvättmedel och tvål. |
| Färg | Gult |
| Smältpunkt | 290 °C |
| CAS | 4404-43-7 |
| Molekylformel | C40H42N12O10S2Na2 |
| Formel vikt | 960.96 |
| Visa mer |
Om inget annat anges, endast för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänskligt bruk.