Läs mer
MP Biomedicals™ Fluorescerande ljusare 28
Produktkod. 11465501 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11465501 25 g 25g
11445501 1 g 1g
11455501 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11465501 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0215806725
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14145.00 SEK
    13472.03 SEK / 25g
    Save 672.97 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Fluorescerar klart blåaktigt under UV-strålning. Fluorescent Brightener 28 är en färglös organisk förening som används för färgning av svampar och som en livskraftsfärg. Industriell användning inkluderar användning som ett fluorescerande vitmedel för cellulosa- och polyamidtyger, papper och tvättmedel och tvål.
  • Denna produkt är strukturellt relaterad till Fluorescent Brightner 9 (Calcofluor White MR), som användes av Jefferies och Belcher och av Maeda och Ischida i växtvävnadsstudier.
Specifikationer
Kvantitet 25 g
Förvaringskrav Förvara i rumstemperatur (15 °C till 30 °C)
Formatera Pulver
Koncentration 0,05 % till 0,20 %
För användning med (applikation) Fluorescent Brightener 28 används för färgning av svampar och som en livskraftsfärgning. Industriell användning inkluderar användning som ett fluorescerande vitmedel för cellulosa- och polyamidtyger, papper och i tvättmedel och tvål.
Färg Gult
Smältpunkt 290 °C
CAS 4404-43-7
Molekylformel C40H42N12O10S2Na2
Formel vikt 960.96
Synonym Calcofluor Vit M2R, Tinopal UNPA-GX
Produkttyp Fluorescerande ljusare
Visa mer Visa mindre
Om inget annat anges, endast för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänskligt bruk.