Läs mer
Invitrogen™ Fluorescerande kompatibel provbuffert (4X, icke-reducerande)
Produktkod. 15940783
Change view
Kvantitet:
5 ml
Förpackningsstorlek:
5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15940783 5 ml 5ml
1 options
Produktkod. 15940783 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer LC2570
Grundläggande proteinbiologi
Använd kampanjkoden 27946
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Invitrogen Fluorescenskompatibel provbuffert är för användning i SDS-polyakrylamidgelelektrofores (SDS-PAGE).
Den är optimerad för användning i fluorescerande western blotting eftersom den inte stör fluorescerande kanaler, till skillnad från andra standardprovbuffertar. Fluorescenskompatibel provbuffert är icke-reducerande men kan även användas under denaturerande förhållanden.
• Icke-reducerande —färdig att använda för icke-reducerande SDS-PAGE, eller den föredragna typen och mängden av reduktionsmedel (t.ex. DTT) kan tillsättas för att ge reducerande förhållanden
•Lane markör färgar —synliga markörer på färgämnets front
•Bekväm —stabil vid rumstemperatur, vilket möjliggör förvaring vid bänken där elektrofores utförs
•Koncentrerad 4X-—formulering ger mer mångsidighet än traditionella 2X-buffertar
•Idealisk för fluorescerande detektion formulerad —för att förhindra autofluorescens under fluorescerande detektion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Buffert Provladdningsbuffertar
Koncentration 4X
Detektionsmetod fluorescens
Gel typ Tricin, Tris-Glycin, SDS-SIDA, Bis-Tris, Bis-Tris Plus, Tris-acetat
Gelkompatibilitet SDS-PAGE Geler
Kvantitet 5 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Produkttyp Fluorescerande kompatibel provbuffert