Läs mer
Novus Biologicals™ Fluorescent Exosome Standards (HEK293 cell line)
Handla allt Bio Techne Produkter
:
100 μg
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Store at -20°C in the dark. Avoid freeze-thaw cycles. |
| För användning med (applikation) | The excitation maximum of fluorescent exosome standards is 500 nm - 650 nm and emission maximum is 510 - 665 nm. Membrane lipid dye (penetrates into exosome membrane). |
| Buffert | Cell culture media |
| Kvantitet | 100 μg |