Specifikationer
| Innehåll och lagring | Store at -20°C in the dark. Avoid freeze-thaw cycles. |
| För användning med (applikation) | Flow Cytometry, Electron Microscopy |
| Excitation/Emission | The excitation maximum of fluorescent exosome standards is 500 nm - 650 nm and emission maximum is 510 - 665 nm. |
| Formatera | Cell culture media |
| Produktlinje | Novus |
| Kvantitet | 100 μg |