Läs mer
R&D Systems™ Fluorescent Particle Array (10 peaks) Kit
Produktkod. 18670064 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
10 x 1 ml
Produktkod. Kvantitet
18670064 10 x 1 ml
1 options
Produktkod. 18670064 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer NBP318584
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Used to develop assays for allergy testing, autoimmune diseases, cardiac markers, cytokine detection, endocrine markers, infectious disease markers, isotyping, genotyping, kinase and phosphorylated protein activity, metabolic markers, and tissue typing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Store at 4°C. Do not freeze.
För användning med (applikation) Flow Cytometry
Formatera Deionized water
Konserveringsmedel 0.02% Sodium Azide
Produktlinje Novus
Kvantitet 10 x 1 ml