Beskrivning
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fluoride Buffer Solution |
| Namnnotering | According to DEV D4 |
| CAS | 7732-18-5, 145819-99-4, 6132-04-3 |
| Kvantitet | 1 l |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |