Läs mer
Fluor ISE standardlösning, Mettler Toledo™
Produktkod. 11967521
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11967521 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 11967521 Leverantör Mettler Toledo Online Leverantörsnummer 51344775
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1535.00 SEK
    1311.11 SEK / 500ml
    Save 223.89 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Beskrivning ISE standard F 1000 mg/L, 500 ml
Förpackning 500 mL
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
Kvantitet 500 mL