Läs mer
Mettler Toledo™ Fluormembransats
Produktkod. 10107211
Change view
Material:
Solid State-membran
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
10107211 Solid State-membran 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 10107211 Leverantör Mettler Toledo™ Leverantörsnummer 51340008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8155.00 SEK
    6594.23 SEK / 1 uppsättningar
    Save 1560.77 SEK
    19% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Specifikationer
För användning med (applikation) I guld Fluor ISE
Material Solid State-membran
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 80 °C
pH-intervall 4 till 10