Läs mer
Fluorlösning för jonkromatografi 1g/LH 2 O matris, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12902125 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12902125 500 mL 500ml
12982115 100 mL 100ml
12992115 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12902125 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A 017 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1560.00 SEK
    1082.83 SEK / 500ml
    Save 477.17 SEK
    30% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Kemiska identifierare
CAS 7681-49-4
Molekylformel FNa
Molekylvikt (g/mol) 41.99
MDL-nummer MFCD00003524
InChI-nyckel PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 5235
ChEBI CHEBI:28741
IUPAC-namn natriumfluorid
LEDER [F-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fluoride
Förpackning Flaska
Fysisk form Vätska
Koncentration 1 g/L
Typ Standardlösning med en komponent
Lösningsmedel eller matris Vatten
Kvantitet 500 mL