Läs mer
Fluoride Standard: F- @ 1000 μg/mL in H2O, VHG™
Beskrivning
Fluoride Standard: F- @ 1000 μg/mL in H2O
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fluoride |
| CAS | 16984-48-8 |
| Metoder | Ion Chromatography/Wet Chemistry |
| Analyt- eller komponentnamn | Fluoride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | F- |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | F− |
| LEDER | [F-] |
| IUPAC-namn | Fluoride |
| Visa mer |