missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Fluoride Standard: F- @ 10000 μg/mL in H2O, VHG™

Produktkod. 17978474
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17978474 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17978474 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGI1PF500

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications

Fluoride Standard: F- @ 10000 μg/mL in H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Fluoride
CAS 16984-48-8
Metoder Ion Chromatography/Wet Chemistry
Analyt- eller komponentnamn Fluoride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel F-
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym F−
LEDER [F-]
IUPAC-namn Fluoride
Lösningsmedel eller matris Water
Molekylvikt (g/mol) 19
Kvantitet 500 ml
Formel vikt 19 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.