missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Fluoride Standard Solution 1000ppm (1mg/mL), for Ion Pair Chromatography, ready to use, Fisher Chemical™

Produktkod. 10568040 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 10568040

Brand: Fisher Chemical J/4548/05

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Fluoride Standard Solution 1000ppm (1mg/mL), for Ion Pair Chromatography, ready to use

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

MDL-nummer 144315

Specifikationer

Förpackning HDPE plastic bottle
Ångtryck 14mm Hg at 20°C deg C
Fysisk form Liquid
Färg Colorless
Kokpunkt 100°C
Kvantitet 100 mL
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.