Läs mer
Fluoride Standard Solution 1000ppm (1mg/mL), for Ion Pair Chromatography, ready to use, Fisher Chemical™
Produktkod. 12486400 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
12486400 500 mL 500ml
10568040 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12486400 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer J/4548/08
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Fluoride Standard Solution 1000ppm (1mg/mL), for Ion Pair Chromatography, ready to use
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
MDL-nummer 144315
Specifikationer
Förpackning HDPE plastic bottle
Ångtryck 14mm Hg at 20°C deg C
Fysisk form Liquid
Färg Colorless
Kokpunkt 100°C
Kvantitet 500 mL