Läs mer
Fluoride Standard Solution 1000ppm (1mg/mL), for Ion Pair Chromatography, ready to use, Fisher Chemical™
Produktkod. p-7073149 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Produktkod. 10568040
Brand: Fisher Chemical J/4548/05
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Fluoride Standard Solution 1000ppm (1mg/mL), for Ion Pair Chromatography, ready to use
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
MDL-nummer 144315
Specifikationer
Förpackning HDPE plastic bottle
Ångtryck 14mm Hg at 20°C deg C
Fysisk form Liquid
Färg Colorless
Kokpunkt 100°C
Kvantitet 100 mL