Läs mer
Fluorstandardlösning (jon ECON), Chem Lab™
Specifikationer
Specifikationer
| Odör | Luktfritt |
| Fysisk form | Vätska |
| Färg | Färglös |
| pH | ±9 |
| Löslighet | Lösligt i vatten |
| Kvantitet | 500 mL |