Läs mer
Fluoridstandardlösning (jon-HIQU), Chem Lab™
Produktkod. 11913094
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11913094 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 11913094 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL01.0611.0500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1130.00 SEK
    934.75 SEK / 500ml
    Save 195.25 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Odör Luktfritt
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
pH >11
Löslighet Lösligt i vatten
Kvantitet 500 mL