Läs mer
Fluoridstandard för jonkromatografi, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 15618235 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
125 mL
Förpackningsstorlek:
125ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15618235 125 mL 125ml
1 options
Produktkod. 15618235 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer ASF95Y
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    897.00 SEK
    795.25 SEK / 125ml
    Save 101.75 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
NaF0,1 M
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fluoride Standard
Namnnotering För kalibrering av jonselektiva elektroder
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
CAS 7681-49-4, 7732-18-5
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Upp till 68 element skannas med funna värden för ICP och ICP-MS-standarder. Det funna värdet av spårmetalliska föroreningar rapporteras på analyscertifikatet.
CAS Max % 0.42, 99.58
Analyt- eller komponentnamn Sodium fluoride,distilled water,conductivity or of similar purity
Molekylformel FNa
MDL-nummer MFCD00003524
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Typ Certifierat referensmaterial
LEDER [F-].[Na+]
Element Natriumfluorid
IUPAC-namn natrium; fluorid
Lösningsmedel eller matris Vatten
Molekylvikt (g/mol) 41.99
PubChem CID 5235
Kvantitet 125 mL
ChEBI CHEBI:28741
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.1M
Visa mer Visa mindre
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning