Läs mer
Fluorindine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fluorindine |
| CAS | 111076-33-6 |
| Molekylformel | C18H12N4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 5,14-Dihydroquinoxalino[2,3-b]phenazine, 5,14-Dihydro-5,7,12,14-tetraazapentacene |
| InChI formel | InChI=1S/C18H12N4/c1-2-6-12-11(5-1)19-15-9-17-18(10-16(15)20-12)22-14-8-4-3-7-13(14)21-17/h1-10,19-20H |
| LEDER | C12=CC=CC=C1NC3=CC4=NC5=C(C=CC=C5)N=C4C=C3N2 |
| IUPAC-namn | 5,14-dihydroquinoxalino[2,3-b]phenazine |
| Molekylvikt (g/mol) | 284.31 |
| Formel vikt | 284.11 |