Läs mer
Fluorinert FC 40 (Teknisk nivå), TRC
Produktkod. 30400779
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30400779 25 g
30394798 10 g
30393578 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30400779 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF48580825G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51142-49-5
Molekylformel C9F21N •C12F27N
Molekylvikt (g/mol) 1192.16
Synonym Electronic Liquid FC 40, FC 40, FC 40 oil, Fluorinert Electronic Liquid FC 40
IUPAC-namn 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-N-(perfluorobutyl)-N-(trifluorometyl)butan-1-amin--tris(perfluorobutyl)amin (1/1)
LEDER FC(F)(F)N(C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)N(C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fluorinert FC 40 (Technical Grade)
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C12F27N.C9F21N/c13-1(14,7(25,26)27)4(19,20)10(34,35)40(11(36,37)5(21,22)2(15,16)8(28,29)30)12(38,39)6(23,24)3(17,18)9(31,32)33;10-1(11,5(18,19)20)3(14,15)7(24,25)31(9(28,29)30)8(26,27)4(16,17)2(12,13)6(21,22)23
Formel vikt 1191.93