Läs mer
- Home
- Products
- Cellanalysprodukter
- Mikrosfärer
- Thermo Scientific™ Fluoro-Max Färgade gröna vattenhaltiga fluorescerande partiklar
Thermo Scientific™ Fluoro-Max Färgade gröna vattenhaltiga fluorescerande partiklar
Produktkod. 10516975 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
0,03μ m
0,04μ m
0,05μ m
0,08μ m
0,09μ m
0,10μ m
0,14 μm
0,20μ m
0,25μ m
0,30μ m
0,40μ m
0,50μ m
0,60μ m
0,70μ m
0,83 μm
0,90μ m
1.0μ m
2.0μ m
2.2μ m
3.0μ m
5.0μ m
10,0μ m
Kvantitet:
10 ml
15 ml
60 ml
90 ml
Förpackningsstorlek:
10ml
15ml
60ml
90ml
43 product options available for selection
| Produktkod. | Diameter (metrisk) | Kvantitet | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|
| 10516975 | 0,03μ m | 15 ml | 15ml |
| 11543353 | 1.0μ m | 10 ml | 10ml |
| 11878383 | 1.0μ m | 60 ml | 60ml |
| 11888383 | 2.0μ m | 10 ml | 10ml |
| 11898383 | 2.0μ m | 60 ml | 60ml |
| 11808393 | 2.2μ m | 10 ml | 10ml |
| 11818393 | 2.2μ m | 60 ml | 60ml |
| 11828393 | 3.0μ m | 10 ml | 10ml |
| 11838393 | 3.0μ m | 60 ml | 60ml |
| 11523363 | 5.0μ m | 10 ml | 10ml |
| 11858393 | 5.0μ m | 60 ml | 60ml |
| 11868393 | 0,10μ m | 15 ml | 15ml |
| 11898393 | 10,0μ m | 60 ml | 60ml |
| 11878393 | 0,10μ m | 90 ml | 90ml |
| 11818403 | 0,14 μm | 90 ml | 90ml |
| 10628755 | 0,20μ m | 15 ml | 15ml |
| 11838403 | 0,20μ m | 90 ml | 90ml |
| 11868403 | 0,25μ m | 15 ml | 15ml |
| 11878403 | 0,25μ m | 90 ml | 90ml |
| 11858403 | 0,03μ m | 90 ml | 90ml |
| 11888403 | 0,30μ m | 15 ml | 15ml |
| 11898403 | 0,30μ m | 90 ml | 90ml |
| 11808413 | 0,04μ m | 15 ml | 15ml |
| 11828413 | 0,40μ m | 15 ml | 15ml |
| 11838413 | 0,40μ m | 90 ml | 90ml |
| 11533323 | 0,04μ m | 90 ml | 90ml |
| 11868413 | 0,05μ m | 15 ml | 15ml |
| 13415406 | 0,50μ m | 15 ml | 15ml |
| 11888413 | 0,50μ m | 15 ml | 15ml |
| 11898413 | 0,50μ m | 90 ml | 90ml |
| 11878413 | 0,05μ m | 90 ml | 90ml |
| 11808423 | 0,60μ m | 15 ml | 15ml |
| 11818423 | 0,60μ m | 90 ml | 90ml |
| 11828423 | 0,70μ m | 15 ml | 15ml |
| 11838423 | 0,70μ m | 90 ml | 90ml |
| 11848423 | 0,08μ m | 15 ml | 15ml |
| 11854792 | 0,08μ m | 90 ml | 90ml |
| 11814862 | 0,09μ m | 15 ml | 15ml |
| 11824862 | 0,09μ m | 90 ml | 90ml |
| 11834862 | 0,90μ m | 15 ml | 15ml |
| 11844862 | 0,90μ m | 90 ml | 90ml |
| 11874792 | 0,83 μm | 90 ml | 90ml |
| 11888393 | 10,0μ m | 10 ml | 10ml |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 43 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
10516975
Leverantör
Thermo Scientific™
Leverantörsnummer
G25
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Använd kampanjkoden 28038
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel.
Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Logga inför att se lagersaldo.
Logga inför att se lagersaldo.
Lägg i varukorgen
3027.48 SEK valid until 2026-12-31
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28038" för att få ditt kampanjpris.
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28038" för att få ditt kampanjpris.
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Förbättra känsligheten och detekterbarheten för analysmetoder med Thermo Scientific™ Fluoro-Max Gröna vattenhaltiga fluorescerande partiklar, mikrosfärsuspensioner som är invändigt färgade och har ljusa färger med hög kontrast.
Fluoro-Max fluorescerande partiklar avger ljusa och distinkta färger när de belyses av ljus med kortare våglängder än emissionsvåglängden, vilket förbättrar deras kontrast och synlighet i förhållande till bakgrundsmaterial. Dessa internt färgade polymerpartiklar använder den exklusiva Firefli™ process för att införliva färgämnet genom hela polymermatrisen för att producera ljusa fluorescerande färger, minimera fotoblekning och förhindra att färgämnet läcker ut i vattenhaltiga medier.
Drag:
Spektral information är ungefärlig och endast för referens. Spektrala egenskaper hos färgämnena är beroende av deras koncentration och fysiska miljö. De exakta excitations- och emissionsmaxima kan variera beroende på partiklarnas storlek och sammansättning.
Drag:
- Tillverkad av polystyren (PS), som har en densitet på 1,05 g/cm 3 och ett brytningsindex på 1,59 vid 589 nm (25 °C)
- Vattenhaltiga suspensioner förpackas som 1 % fast material
- Kan detekteras med ett epifluorescensmikroskop, konfokalmikroskop, fluorometer, fluorescensspektrofotometer eller fluorescensaktiverad cellsorterare
- Kan även detekteras med mineralljus eller svart ljus (UV)
Spektral information är ungefärlig och endast för referens. Spektrala egenskaper hos färgämnena är beroende av deras koncentration och fysiska miljö. De exakta excitations- och emissionsmaxima kan variera beroende på partiklarnas storlek och sammansättning.
Rekommenderas för:
- Filtertestning
- Flödesspårning
- Biologisk forskning
Specifikationer
Specifikationer
| Tillsats | Spårmängder av ytaktivt ämne för att hämma agglomeration och främja stabilitet |
| Koncentration | 1 % fast material |
| Innehåll och lagring | Om inget annat anges, kyl (2° till °8 C) produkt när den inte används men får inte frysas. Förvara upprätt och förvara flaskan väl försluten. Blanda produkten med försiktig inversion för hand eller med vortexblandare. Produkten levereras med omrörare för kontinuerlig blandning under lång provtagning. |
| Innehåll | Färgade polystyrenmikrosfärer i vatten |
| Färg | Klart |
| Material | Polystyren |
| Produkttyp | Fluorescerande partikel |
| Typ av färg | Firefli™ Fluorescerande grön (468/508nm) |
| Inkluderar | Bipacksedel |
| Partikeldensitet | 1.05g/cm³ |
| Kvantitet | 15 ml |
| Brytningsindex | 1,59 vid 589 nm (25 °C) |
| Stabilitet | Produkten är stabil i minst 24 månader |
| Enhetlighet | <20% |
| Diameter (metrisk) medelvärde | 0,03μ m |
| Diameter (metrisk) Nominell | 0,03μ m |
| Diameter (metrisk) | 0,03μ m |
| Visa mer Visa mindre |