Läs mer
Thermo Scientific™ Fluoro-Max Färgade gröna vattenhaltiga fluorescerande partiklar
Produktkod. 11888403 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
0,03μ m
0,04μ m
0,05μ m
0,08μ m
0,09μ m
0,10μ m
0,14 μm
0,20μ m
0,25μ m
0,30μ m
0,40μ m
0,50μ m
0,60μ m
0,70μ m
0,83 μm
0,90μ m
1.0μ m
2.0μ m
2.2μ m
3.0μ m
5.0μ m
10,0μ m
Kvantitet:
10 ml
15 ml
60 ml
90 ml
Förpackningsstorlek:
10ml
15ml
60ml
90ml
43 product options available for selection
Product selection table with 43 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Kvantitet Förpackningsstorlek
11888403 0,30μ m 15 ml 15ml
11543353 1.0μ m 10 ml 10ml
11878383 1.0μ m 60 ml 60ml
11888383 2.0μ m 10 ml 10ml
11898383 2.0μ m 60 ml 60ml
11808393 2.2μ m 10 ml 10ml
11818393 2.2μ m 60 ml 60ml
11828393 3.0μ m 10 ml 10ml
11838393 3.0μ m 60 ml 60ml
11523363 5.0μ m 10 ml 10ml
11858393 5.0μ m 60 ml 60ml
11868393 0,10μ m 15 ml 15ml
11898393 10,0μ m 60 ml 60ml
11878393 0,10μ m 90 ml 90ml
11818403 0,14 μm 90 ml 90ml
10628755 0,20μ m 15 ml 15ml
11838403 0,20μ m 90 ml 90ml
10516975 0,03μ m 15 ml 15ml
11868403 0,25μ m 15 ml 15ml
11878403 0,25μ m 90 ml 90ml
11858403 0,03μ m 90 ml 90ml
11898403 0,30μ m 90 ml 90ml
11808413 0,04μ m 15 ml 15ml
11828413 0,40μ m 15 ml 15ml
11838413 0,40μ m 90 ml 90ml
11533323 0,04μ m 90 ml 90ml
11868413 0,05μ m 15 ml 15ml
13415406 0,50μ m 15 ml 15ml
11888413 0,50μ m 15 ml 15ml
11898413 0,50μ m 90 ml 90ml
11878413 0,05μ m 90 ml 90ml
11808423 0,60μ m 15 ml 15ml
11818423 0,60μ m 90 ml 90ml
11828423 0,70μ m 15 ml 15ml
11838423 0,70μ m 90 ml 90ml
11848423 0,08μ m 15 ml 15ml
11854792 0,08μ m 90 ml 90ml
11814862 0,09μ m 15 ml 15ml
11824862 0,09μ m 90 ml 90ml
11834862 0,90μ m 15 ml 15ml
11844862 0,90μ m 90 ml 90ml
11874792 0,83 μm 90 ml 90ml
11888393 10,0μ m 10 ml 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 43 options available.
43 options
Produktkod. 11888403 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer G300
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-01-2027
Förbättra känsligheten och detekterbarheten för analysmetoder med gröna vattenhaltiga fluorescerande partiklar.
Förbättra känsligheten och detekterbarheten för analysmetoder med Thermo Scientific™ Fluoro-Max Gröna vattenhaltiga fluorescerande partiklar, mikrosfärsuspensioner som är invändigt färgade och har ljusa färger med hög kontrast.
Fluoro-Max fluorescerande partiklar avger ljusa och distinkta färger när de belyses av ljus med kortare våglängder än emissionsvåglängden, vilket förbättrar deras kontrast och synlighet i förhållande till bakgrundsmaterial. Dessa internt färgade polymerpartiklar använder den exklusiva Firefli™ process för att införliva färgämnet genom hela polymermatrisen för att producera ljusa fluorescerande färger, minimera fotoblekning och förhindra att färgämnet läcker ut i vattenhaltiga medier.
Drag:
  • Tillverkad av polystyren (PS), som har en densitet på 1,05 g/cm 3 och ett brytningsindex på 1,59 vid 589 nm (25 °C)
  • Vattenhaltiga suspensioner förpackas som 1 % fast material
  • Kan detekteras med ett epifluorescensmikroskop, konfokalmikroskop, fluorometer, fluorescensspektrofotometer eller fluorescensaktiverad cellsorterare
  • Kan även detekteras med mineralljus eller svart ljus (UV)
Notera:
Spektral information är ungefärlig och endast för referens. Spektrala egenskaper hos färgämnena är beroende av deras koncentration och fysiska miljö. De exakta excitations- och emissionsmaxima kan variera beroende på partiklarnas storlek och sammansättning.
Rekommenderas för:
  • Filtertestning
  • Flödesspårning
  • Biologisk forskning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillsats Spårmängder av ytaktivt ämne för att hämma agglomeration och främja stabilitet
Koncentration 1 % fast material
Innehåll och lagring Om inget annat anges, kyl (2° till °8 C) produkt när den inte används men får inte frysas. Förvara upprätt och förvara flaskan väl försluten. Blanda produkten med försiktig inversion för hand eller med vortexblandare. Produkten levereras med omrörare för kontinuerlig blandning under lång provtagning.
Innehåll Färgade polystyrenmikrosfärer i vatten
Färg Klart
Material Polystyren
Produkttyp Fluorescerande partikel
Typ av färg Firefli™ Fluorescerande grön (468/508nm)
Inkluderar Bipacksedel
Partikeldensitet 1.05g/cm³
Kvantitet 15 ml
Brytningsindex 1,59 vid 589 nm (25 °C)
Stabilitet Produkten är stabil i minst 24 månader
Enhetlighet <5%
Diameter (metrisk) medelvärde 0,30μ m
Diameter (metrisk) Nominell 0,3μ m
Diameter (metrisk) 0,30μ m