Läs mer
Thermo Scientific™ Fluoro-Max Fluorescerande Streptavidin-belagda partiklar
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Förenkla bindningsprocessen med ett universellt bindningsreagens genom att använda Thermo Scientific™ Fluoro-Max Fluorescerande Streptavidin-belagda partiklar i en mängd olika applikationer såsom klinisk diagnostik, immuno/histologiska studier och forskning. Med ett extremt brett Stokes-skifte hjälper europiumkelatpartiklar till att förhindra ospecifik fluorescensinterferens. De är också utmärkta för kvantitativa membranbaserade snabba analyser, heterogena analyser, luminiscerande analyser, forskningsapplikationer, fagocytosstudier, cellytemarkörer och porstorleksbestämning.
- Fluoro-Max Fluorescerande partiklar tillverkas genom färgning OptiLink Karboxylat-modifierade partiklar med europiumkelat
- Speciellt designad för membran eller automatiserade fluorometriska applikationer
- Finns i standard 0.1μ M, 0,2μ M och 0,3μ M diametrar
- Färgad invändigt för att förhindra färgläckage och för att säkerställa maximal ytimmunoreaktivitet
Fluoro-Max Fluorescerande fördelar
- Bind ligander utan färgämnesinterferens
- Färgfri yta för koppling
- Hög proteinbindningskapacitet
- Adsorberar lätt proteiner
- Optimera analyser genom att kontrollera känslighet, specificitet och stabilitet
- Optimerad syrahalt
Rekommenderas för:
Klinisk diagnostik, molekylärbiologi och lateralt flöde, turbidimetriska och objektglasaggulationsanalyser
Specifikationer
Specifikationer
| Tillsats | 0,05 % natriumazid |
| Bindande egendom | Streptomycin |
| Koncentration | 1 % fast material |
| Innehåll och lagring | Om inget annat anges, kyl (2° till 8 °C) produkten när den inte används, men den får inte frysas. Förvara upprätt och förvara flaskan väl försluten. Blanda produkten med försiktig inversion för hand eller med vortexblandare. |
| Innehåll | Fluorescerande rödfärgade polystyrenmikrosfärer i vatten |
| Färg | Vitt |
| För användning med (applikation) | Immunhistologiska studier |
| Material | Polystyren eller polystyren med Coploymer-ympad yta belagd med Streptavidin |
| Produkttyp | Fluorescerande Streptavidin-belagda partiklar |
| Typ av färg | Europium chelat |
| Visa mer |