Läs mer
Thermo Scientific™ Fluoro-Max Gröna partiklar av markörpartiklar
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Markera effektivt riskzonen vid utvärdering av regional ischemi med Thermo Scientific™ Fluoro-Max Green Particulate Marker Partiklar, lysande gulgröna partiklar som fastnar i kapillärerna. Dessa partiklar är lätta att se under fluorescerande belysning och är gjorda av polymer som innehåller ett fluorescerande färgämne som exciterar effektivt med en handhållen UV-lampa (t.ex. Wood's Lamp). De är sfäriska, 1-10 μm i diameter och har en densitet på 1,05 g/cm 3 , vilket gör dem lätta att suspendera i ett vattenhaltigt medium.
Fluorescerande partikelmarkörer är effektiva eftersom de fastnar i kapillärerna och är lätta att se under fluorescerande belysning. Partiklarna är tungt belastade med färg, vilket resulterar i en mycket stark fluorescens som lätt kan ses. De är osynliga under vitt ljus, vilket gör att icke-riskvävnaden kan undersökas för infarkt. Eftersom färgämnet är inbäddat i det inre av partiklarna läcker det inte ut eller orsakar urskillningslös färgning.
Rekommenderas för:
Hjärtinfarktstudier och annan biologisk forskning. Får inte användas för instrumentkalibrering.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillsats | Kan innehålla spårmängder av dispergeringsmedel |
| Innehåll och lagring | Förvara i rumstemperatur i ett torrt utrymme. Förvara upprätt och förvara flaskan väl försluten. Andningsskydd mot damm rekommenderas. |
| Innehåll | Torrfärgade polystyrendivinylbensenmikrosfärer |
| Färg | Klart |
| Material | Polystyren Divinylbensen (PS-DVB) |
| Produkttyp | Markörpartikel |
| Typ av färg | Firefli™ Fluorescerande grön (360/530 nm) |
| Inkluderar | Materialsäkerhetsdatablad (MSDS) |
| Partikeldensitet | 1.05g/cm³ |
| Kvantitet | 1 g |
| Visa mer |