Läs mer
Thermo Scientific™ Fluoro-Max Gröna och röda torra fluorescerande partiklar
Produktkod. 11805072 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Diameter (metrisk) Nominell:
5μ m
10μ m
15μ m
25μ m
30μ m
40μ m
50μ m
70μ m
80μ m
100μ m
120μ m
140μ m
160μ m
Kvantitet:
1 g
5 g
Färg:
Klart
Rött
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11805072
Brand: Thermo Scientific™ 359B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Förbättra känsligheten och detekterbarheten för analysmetoder med fluorescerande partiklar som har ljusa, distinkta färger.
Förbättra känsligheten och detekterbarheten för analysmetoder med Thermo Scientific™ Fluoro-Max Gröna och röda torra fluorescerande partiklar, polymerpartiklar som är infärgade och har ljusa, distinkta färger.
Tillverkade av polystyren, dessa Fluoro-Max Gröna och röda torra fluorescerande partiklar har en densitet på 1,05 g/cm 3 och ett brytningsindex på 1,59 vid 589 nm (25 °C). De kan detekteras med ett epifluorescensmikroskop, konfokalmikroskop, fluorometer, fluorescensspektrofotometer eller en fluorescensaktiverad cellsorterare. De kan också detekteras med mineralljus eller svart ljus (UV).
Notera:
Spektral information är ungefärlig och endast för referens. Färgämnenas spektrala egenskaper är beroende av deras koncentration och fysiska miljö. De exakta excitations- och emissionsmaxima kan variera beroende på partiklarnas storlek och sammansättning.
Rekommenderas för:
  • Filtertestning
  • Flödesspårning
  • Biologisk forskning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillsats Kan innehålla spårmängder av dispergeringsmedel
Innehåll och lagring Förvara i rumstemperatur i ett torrt utrymme. Förvara upprätt och förvara flaskan väl försluten. Andningsskydd mot damm rekommenderas.
Innehåll Torrfärgade polystyren (DVB) mikrosfärer
Färg Klart
Material Polystyren Divinylbensen (PS-DVB)
Produkttyp Fluorescerande partikel
Typ av färg Firefli Fluorescerande grön (468/508nm)
Inkluderar Bipacksedel
Antal celler 5,28 x 10 ^ /gram
Partikeldensitet 1.05g/cm³
Kvantitet 5 g
Brytningsindex 1,59 vid 589 nm (25 °C)
Stabilitet Produkten är stabil i minst 24 månader
Enhetlighet <7%
Diameter (metrisk) medelvärde 70μ m
Diameter (metrisk) Nominell 70μ m
Diameter (metrisk) 70μ m