Läs mer
Thermo Scientific™ Fluoro-Max Gröna och röda torra fluorescerande partiklar
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Diameter (metrisk) Nominell:
5μ m
10μ m
15μ m
25μ m
30μ m
40μ m
50μ m
70μ m
80μ m
100μ m
120μ m
140μ m
160μ m
Kvantitet:
1 g
5 g
Färg:
Klart
Rött
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Beskrivning
Förbättra känsligheten och detekterbarheten för analysmetoder med Thermo Scientific™ Fluoro-Max Gröna och röda torra fluorescerande partiklar, polymerpartiklar som är infärgade och har ljusa, distinkta färger.
Tillverkade av polystyren, dessa Fluoro-Max Gröna och röda torra fluorescerande partiklar har en densitet på 1,05 g/cm 3 och ett brytningsindex på 1,59 vid 589 nm (25 °C). De kan detekteras med ett epifluorescensmikroskop, konfokalmikroskop, fluorometer, fluorescensspektrofotometer eller en fluorescensaktiverad cellsorterare. De kan också detekteras med mineralljus eller svart ljus (UV).
Notera:
Spektral information är ungefärlig och endast för referens. Färgämnenas spektrala egenskaper är beroende av deras koncentration och fysiska miljö. De exakta excitations- och emissionsmaxima kan variera beroende på partiklarnas storlek och sammansättning.
Notera:
Spektral information är ungefärlig och endast för referens. Färgämnenas spektrala egenskaper är beroende av deras koncentration och fysiska miljö. De exakta excitations- och emissionsmaxima kan variera beroende på partiklarnas storlek och sammansättning.
Rekommenderas för:
- Filtertestning
- Flödesspårning
- Biologisk forskning
Specifikationer
Specifikationer
| Tillsats | Kan innehålla spårmängder av dispergeringsmedel |
| Innehåll och lagring | Förvara i rumstemperatur i ett torrt utrymme. Förvara upprätt och förvara flaskan väl försluten. Andningsskydd mot damm rekommenderas. |
| Innehåll | Torrfärgade polystyren (DVB) mikrosfärer |
| Färg | Rött |
| Material | Polystyren Divinylbensen (PS-DVB) |
| Produkttyp | Fluorescerande partikel |
| Typ av färg | Firefli Fluorescerande röd (542/612 nm) |
| Inkluderar | Bipacksedel |
| Antal celler | 1,81 x 10 ^ /gram |
| Partikeldensitet | 1.05g/cm³ |
| Visa mer |