Läs mer
- Home
- Products
- Cellanalysprodukter
- Mikrosfärer
- Thermo Scientific™ Fluoro-Max Gröna och röda torra fluorescerande partiklar
Thermo Scientific™ Fluoro-Max Gröna och röda torra fluorescerande partiklar
Produktkod. 11865042 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Nominell:
5μ m
10μ m
15μ m
25μ m
30μ m
40μ m
50μ m
70μ m
80μ m
100μ m
120μ m
140μ m
160μ m
Kvantitet:
1 g
5 g
Färg:
Klart
Rött
Förpackningsstorlek:
1g
5g
38 product options available for selection
| Produktkod. | Diameter (metrisk) Nominell | Kvantitet | Färg | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 11865042 | 80μ m | 5 g | Klart | 5g |
| 11885042 | 100μ m | 5 g | Klart | 5g |
| 11805052 | 120μ m | 5 g | Klart | 5g |
| 11815052 | 140μ m | 1 g | Klart | 1g |
| 11825052 | 140μ m | 5 g | Klart | 5g |
| 11835052 | 160μ m | 1 g | Klart | 1g |
| 11845052 | 160μ m | 5 g | Klart | 5g |
| 11855052 | 5μ m | 1 g | Klart | 1g |
| 11865052 | 5μ m | 5 g | Klart | 5g |
| 11875052 | 10μ m | 1 g | Klart | 1g |
| 11885052 | 10μ m | 5 g | Klart | 5g |
| 11895052 | 15μ m | 1 g | Klart | 1g |
| 11805062 | 15μ m | 5 g | Klart | 5g |
| 11825062 | 25μ m | 5 g | Klart | 5g |
| 11835062 | 30μ m | 1 g | Klart | 1g |
| 11845062 | 30μ m | 5 g | Klart | 5g |
| 11855062 | 40μ m | 1 g | Klart | 1g |
| 11865062 | 40μ m | 5 g | Klart | 5g |
| 11875062 | 50μ m | 1 g | Klart | 1g |
| 11885062 | 50μ m | 5 g | Klart | 5g |
| 11895062 | 70μ m | 1 g | Klart | 1g |
| 11805072 | 70μ m | 5 g | Klart | 5g |
| 11835072 | 100μ m | 1 g | Rött | 1g |
| 11845072 | 100μ m | 5 g | Rött | 5g |
| 11865072 | 5μ m | 5 g | Rött | 5g |
| 11885072 | 10μ m | 5 g | Rött | 5g |
| 11805082 | 15μ m | 5 g | Rött | 5g |
| 11815082 | 25μ m | 1 g | Rött | 1g |
| 11825082 | 25μ m | 5 g | Rött | 5g |
| 11835082 | 30μ m | 1 g | Rött | 1g |
| 11845082 | 30μ m | 5 g | Rött | 5g |
| 11895042 | 120μ m | 1 g | Klart | 1g |
| 11875042 | 100μ m | 1 g | Klart | 1g |
| 11855042 | 80μ m | 1 g | Klart | 1g |
| 11895072 | 15μ m | 1 g | Rött | 1g |
| 11875072 | 10μ m | 1 g | Rött | 1g |
| 11815062 | 25μ m | 1 g | Klart | 1g |
| 11855072 | 5μ m | 1 g | Rött | 1g |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 38 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
11865042
Leverantör
Thermo Scientific™
Leverantörsnummer
3510B
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Förbättra känsligheten och detekterbarheten för analysmetoder med Thermo Scientific™ Fluoro-Max Gröna och röda torra fluorescerande partiklar, polymerpartiklar som är infärgade och har ljusa, distinkta färger.
Tillverkade av polystyren, dessa Fluoro-Max Gröna och röda torra fluorescerande partiklar har en densitet på 1,05 g/cm 3 och ett brytningsindex på 1,59 vid 589 nm (25 °C). De kan detekteras med ett epifluorescensmikroskop, konfokalmikroskop, fluorometer, fluorescensspektrofotometer eller en fluorescensaktiverad cellsorterare. De kan också detekteras med mineralljus eller svart ljus (UV).
Notera:
Spektral information är ungefärlig och endast för referens. Färgämnenas spektrala egenskaper är beroende av deras koncentration och fysiska miljö. De exakta excitations- och emissionsmaxima kan variera beroende på partiklarnas storlek och sammansättning.
Notera:
Spektral information är ungefärlig och endast för referens. Färgämnenas spektrala egenskaper är beroende av deras koncentration och fysiska miljö. De exakta excitations- och emissionsmaxima kan variera beroende på partiklarnas storlek och sammansättning.
Rekommenderas för:
- Filtertestning
- Flödesspårning
- Biologisk forskning
Specifikationer
Specifikationer
| Tillsats | Kan innehålla spårmängder av dispergeringsmedel |
| Innehåll och lagring | Förvara i rumstemperatur i ett torrt utrymme. Förvara upprätt och förvara flaskan väl försluten. Andningsskydd mot damm rekommenderas. |
| Innehåll | Torrfärgade polystyren (DVB) mikrosfärer |
| Färg | Klart |
| Material | Polystyren Divinylbensen (PS-DVB) |
| Produkttyp | Fluorescerande partikel |
| Typ av färg | Firefli Fluorescerande grön (468/508nm) |
| Inkluderar | Bipacksedel |
| Antal celler | 3,54 x 10 ^ /gram |
| Partikeldensitet | 1.05g/cm³ |
| Kvantitet | 5 g |
| Brytningsindex | 1,59 vid 589 nm (25 °C) |
| Stabilitet | Produkten är stabil i minst 24 månader |
| Enhetlighet | <6% |
| Diameter (metrisk) medelvärde | 80μ m |
| Diameter (metrisk) Nominell | 80μ m |
| Diameter (metrisk) | 80μ m |
| Visa mer Visa mindre |