Läs mer
Thermo Scientific™ Fluoro-Max Gröna och röda torra fluorescerande partiklar
Produktkod. 11895072 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Nominell:
5μ m
10μ m
15μ m
25μ m
30μ m
40μ m
50μ m
70μ m
80μ m
100μ m
120μ m
140μ m
160μ m
Kvantitet:
1 g
5 g
Färg:
Klart
Rött
Förpackningsstorlek:
1g
5g
38 product options available for selection
Product selection table with 38 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Nominell Kvantitet Färg Förpackningsstorlek
11895072 15μ m 1 g Rött 1g
11865042 80μ m 5 g Klart 5g
11885042 100μ m 5 g Klart 5g
11805052 120μ m 5 g Klart 5g
11815052 140μ m 1 g Klart 1g
11825052 140μ m 5 g Klart 5g
11835052 160μ m 1 g Klart 1g
11845052 160μ m 5 g Klart 5g
11855052 5μ m 1 g Klart 1g
11865052 5μ m 5 g Klart 5g
11875052 10μ m 1 g Klart 1g
11885052 10μ m 5 g Klart 5g
11895052 15μ m 1 g Klart 1g
11805062 15μ m 5 g Klart 5g
11825062 25μ m 5 g Klart 5g
11835062 30μ m 1 g Klart 1g
11845062 30μ m 5 g Klart 5g
11855062 40μ m 1 g Klart 1g
11865062 40μ m 5 g Klart 5g
11875062 50μ m 1 g Klart 1g
11885062 50μ m 5 g Klart 5g
11895062 70μ m 1 g Klart 1g
11805072 70μ m 5 g Klart 5g
11835072 100μ m 1 g Rött 1g
11845072 100μ m 5 g Rött 5g
11865072 5μ m 5 g Rött 5g
11885072 10μ m 5 g Rött 5g
11805082 15μ m 5 g Rött 5g
11815082 25μ m 1 g Rött 1g
11825082 25μ m 5 g Rött 5g
11835082 30μ m 1 g Rött 1g
11845082 30μ m 5 g Rött 5g
11895042 120μ m 1 g Klart 1g
11875042 100μ m 1 g Klart 1g
11855042 80μ m 1 g Klart 1g
11875072 10μ m 1 g Rött 1g
11815062 25μ m 1 g Klart 1g
11855072 5μ m 1 g Rött 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 38 options available.
38 options
Produktkod. 11895072 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 364
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Förbättra känsligheten och detekterbarheten för analysmetoder med fluorescerande partiklar som har ljusa, distinkta färger.
Förbättra känsligheten och detekterbarheten för analysmetoder med Thermo Scientific™ Fluoro-Max Gröna och röda torra fluorescerande partiklar, polymerpartiklar som är infärgade och har ljusa, distinkta färger.
Tillverkade av polystyren, dessa Fluoro-Max Gröna och röda torra fluorescerande partiklar har en densitet på 1,05 g/cm 3 och ett brytningsindex på 1,59 vid 589 nm (25 °C). De kan detekteras med ett epifluorescensmikroskop, konfokalmikroskop, fluorometer, fluorescensspektrofotometer eller en fluorescensaktiverad cellsorterare. De kan också detekteras med mineralljus eller svart ljus (UV).
Notera:
Spektral information är ungefärlig och endast för referens. Färgämnenas spektrala egenskaper är beroende av deras koncentration och fysiska miljö. De exakta excitations- och emissionsmaxima kan variera beroende på partiklarnas storlek och sammansättning.
Rekommenderas för:
  • Filtertestning
  • Flödesspårning
  • Biologisk forskning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillsats Kan innehålla spårmängder av dispergeringsmedel
Innehåll och lagring Förvara i rumstemperatur i ett torrt utrymme. Förvara upprätt och förvara flaskan väl försluten. Andningsskydd mot damm rekommenderas.
Innehåll Torrfärgade polystyren (DVB) mikrosfärer
Färg Rött
Material Polystyren Divinylbensen (PS-DVB)
Produkttyp Fluorescerande partikel
Typ av färg Firefli Fluorescerande röd (542/612 nm)
Inkluderar Bipacksedel
Antal celler 5,37 x 108 /gram
Partikeldensitet 1.05g/cm³
Kvantitet 1 g
Brytningsindex 1,59 vid 589 nm (25 °C)
Stabilitet Produkten är stabil i minst 24 månader
Enhetlighet <14%
Diameter (metrisk) medelvärde 15μ m
Diameter (metrisk) Nominell 15μ m
Diameter (metrisk) 15μ m