Läs mer
Fluoro-N,N,N',N'-bis(tetrametylen)formamidiniumhexafluorfosfat, 97 %
Produktkod. 11348941 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11348941 5 g Glasflaska 5g
11975711 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11348941 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 440360050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 164298-25-3 | C9H16FN2·F6P | 316,2 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kopplingsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 164298-25-3
Molekylformel C9H16FN2·F6P
Molekylvikt (g/mol) 316.2
InChI-nyckel MNJUGQKOHJQOCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym btffh, bis tetramethylene fluoroformamidinium hexafluorophosphate, fluoro-n,n,n',n'-bis tetramethylene formamidinium hexafluorophosphate, c9h16fn2.f6p, fluoro-dipyrrolidinocarbenium hexafluorophosphate, 1-fluoro pyrrolidin-1-yl methylene pyrrolidin-1-ium hexafluorophosphate v, 1-fluoro pyrrolidin-1-yl methylidene-1??-pyrrolidin-1-ylium hexafluorophosphate, fluoro-n,n,n',n'-bis tetramethylene formamidinium hexafluorophosphate t, 1e-1-fluoro pyrrolidin-1-yl methylidene-1??-pyrrolidin-1-ylium hexafluorophosphate, fluoro-n,n,n inverted exclamation marka,n inverted exclamation marka-bis tetramethylene formamidinium hexafluorophosphate
PubChem CID 10935980
IUPAC-namn 1-[fluoro(pyrrolidin-1-ium-1-yliden)metyl]pyrrolidin;hexafluorfosfat
LEDER C1CCN(C1)C(=[N+]2CCCC2)F.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fluoro-N,N,N′,N′-bis(tetramethylene)formamidinium hexafluorophosphate
Smältpunkt 152.0°C to 154.0°C
Färg Vitt
Elementaranalys 32.82 to 35.55% C, 8.51 to 9.21% N
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 316.2
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder or Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Fluoro-N,N,N',N'-bis(tetramethylene)formamidinium hexafluorophosphate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.