Läs mer
Fluoro-N,N,N',N'-tetrametylformamidiniumhexafluorfosfat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15441756
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15441756 1 g 1g
15451756 5 g 5g
15461756 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15441756 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54910.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 164298-23-1 | C5H12F7N2P | 264.128 g/mol
Fluoro-N,N,N',N'-tetrametylformamidiniumhexafluorfosfat används som reagens för syntes av katjoniska antimikrobiella medelβ -2,2-aminosyraderivat, filantotoxinanaloger för hämning av den jonotropa glutamatreceptorn, småβ -peptidomimetika för antimikrobiella medel och hydrazonligering för att montera multifunktionella virala nanopartiklar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Fluoro-N,N,N′ ,N′ -tetrametylformamidiniumhexafluorfosfat används som ett reagens för syntes av katjoniska antimikrobiella medelβ -2,2-aminosyraderivat, filantotoxinanaloger för hämning av den jonotropa glutamatreceptorn, småβ -peptidomimetika för antimikrobiella medel och hydrazonligering för att montera multifunktionella virala nanopartiklar.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 164298-23-1
Molekylformel C5H12F7N2P
Molekylvikt (g/mol) 264.128
MDL-nummer MFCD02684443
InChI-nyckel ZAVXOOLKAGPJPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym tffh, fluoro-n,n,n',n'-tetramethylformamidinium hexafluorophosphate, n-dimethylamino fluoromethylene-n-methylmethanaminium hexafluorophosphate v, tetramethyl fluoroformamidium hexafluoro phosphate, n,n,n',n'-tetramethylfluoroformamidinium hexafluorophosphate, tetramethylfluoroformamidinium hexafluorophosphate, tffh, fluoro-n,n,n',n'-tetramethylformamidinium hexafluorophosphate, c5h12fn2.f6p, acmc-209dqu, tetramethyl fluoroformamidium hexafluorophosphate
PubChem CID 2774761
IUPAC-namn [dimetylamino(fluoro)metyliden]-dimetylazanium;hexafluorfosfat
LEDER CN(C)C(=[N+](C)C)F.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fluoro-N,N,N',N'-tetramethylformamidinium hexafluorophosphate
Smältpunkt 104°C to 111°C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 264.12
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.