Läs mer
Cytiva Fluoro Plastics Fluoro gummiglas Superloop
Produktkod. 11340122 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Volym (metrisk):
50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
11340122 50 ml Varje
1 options
Produktkod. 11340122 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 19785001
I lager
Inför stora provvolymer i ett trycksatt vätske-LC-system. Cytiva Fluoro Plastics Fluoro gummiglas Superloop används tillsammans med insprutningsventilen MV-7, INV-907, V9-Inj eller V9H-Inj och ersätter en enkel provslinga.
  • Superloop kan användas i kombination med 7-portsventiler.
  • De patenterade enheterna möjliggör kontrollerad laddning av stora prover, antingen i form av flera små injektioner eller en enda stor injektion.
  • De kan också användas för att injicera pulser av en specifik buffertlösning.
  • Flexibel: injicera stora eller små provvolymer.
  • Hög reproducerbarhet och återhämtning.
  • Ingen gradientutspädning med inre rörlig tätning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Superloop
Material Fluoroplaster, Fluorogummi, Glas
Volym (metrisk) 50 ml