Läs mer
Cytiva Fluoro Plastics/Fluoro Rubber/Glas Superloops
Produktkod. 10359227 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Volym (metrisk):
10 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
10359227 10 ml Varje
1 options
Produktkod. 10359227 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 19758501
I lager
Superloop tillåter införande av stora provvolymer i ett trycksatt fluid LC-system
Superloop tillåter införande av stora provvolymer i ett trycksatt fluid LC-system. Den används tillsammans med insprutningsventilen MV-7, INV-907, V9-Inj eller V9H-Inj och ersätter en enkel provslinga. Superloop fungerar tillsammans med 7-portsventiler. En rörlig tätning skapar två kammare, så att buffert som pumpas in i den övre kammaren tvingar provet från den nedre kammaren utan att blanda eller späda ut provet. När tätningen når botten av den nedre kammaren, en bypass-kanal i Superloop 10mL och 50mL eller en titanventil in Superloop 150mL tillåter bufferten att följa provet till kolonnen, om så önskas.
  • Superloop kan användas i kombination med 7-portsventiler.
  • De patenterade enheterna möjliggör kontrollerad laddning av stora prover, antingen i form av flera små injektioner eller en enda stor injektion.
  • De kan också användas för att injicera pulser av en specifik buffertlösning.
  • Flexibel: injicera stora eller små provvolymer.
  • Hög reproducerbarhet och återhämtning.
  • Ingen gradientutspädning med inre rörlig tätning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek (metrisk) 30 mm dia. x 130 mm L
Max. Tryck 40 bar
Temperatur (metrisk) Max 4 °C till 40 °C
För användning med (utrustning) Används tillsammans med preparativa kromatografisystem från GE Healthcare
Längd (metrisk) 130 mm
Diameter (metrisk) Inre 30 mm
Volym (metrisk) 10 ml