Läs mer
Cytiva AC 10 Flödesadapter
Handla allt Cytiva Produkter
För användning med:
Vätskekromatografikolonner
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Resistent mot vattenlösningar och lösningsmedel som används vid vätskekromatografi
- Tillverkad av fluorgummi
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Resistent mot vattenlösningar och lösningsmedel som används i vätskekromatografi |
| För användning med (applikation) | Vätskekromatografi |
| Beskrivning | AC 10 Flödesadapter |
| För användning med | Vätskekromatografikolonner |
| Material | Fluorgummi |