Läs mer
Cytiva Fluorogummi/NBR/Polyamid/Polyeten/Polypropen/Rostfritt stålmaterial AC Flödesadapter
Produktkod. 10670171 Handla allt Cytiva Produkter
Tryck:
14,5 psi
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10670171
Brand: Cytiva 19520701
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Basic C-kolonner har fast volym men kan uppgraderas genom att lägga till dessa flödesadaptrar
De grundläggande C-kolonnerna har fast volym men kan uppgraderas genom att lägga till dessa flödesadaptrar (som håller bäddhöjden konstant och skyddar mot olösliga partiklar) och en termostatisk mantel. Tre justerbara flödesadaptrar finns tillgängliga för C-kolonnserien (AC 10, AC 16, och AC 26), vilket tillåter val av sänghöjd för att passa applikationen. Flödesadaptrar finns tillgängliga för var och en av pelardiametrarna för att tillåta optimala bäddhöjder för varje applikation, liksom termostatmantel för exakt temperaturkontroll.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Temperatur (metrisk) Max 60 °C
Förpackningsmängd 1 förpackning
Tryck 14,5 psi