Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fluoroacetamide |
| CAS | 640-19-7 |
| Molekylformel | C2H4FNO |
| MDL-nummer | MFCD00008026 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | fluoroacetamide, acetamide, 2-fluoro, monofluoroacetamide, fluorkill, fluoroacetic acid amide, megatox, fussol, yanock, fluoroakil 100, fluorakil 100 |
| InChI-nyckel | FVTWJXMFYOXOKK-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | NC(=O)CF |
| IUPAC-namn | 2-fluoroacetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 77.06 |
| Visa mer |