Läs mer
Fluoroacetamide, TRC
Produktkod. 30404583
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30404583 100 mg
30394902 500 mg
30402977 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30404583 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF587080100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 640-19-7
Molekylformel C2 H4 F N O
Molekylvikt (g/mol) 77.06
Synonym FAA, Acetamide, fluoro-
IUPAC-namn 2-fluoroacetamide
LEDER NC(=O)CF
Specifica
Kemiskt namn eller material Fluoroacetamide
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C2H4FNO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)
Formel vikt 77.0277
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.