Läs mer
Fluorbensen, 99 %
Produktkod. 11416987
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11416987 250 g 250g
11406987 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11416987 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14384.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 462-06-6 | C6H5F | 96,10 g/mol
Fluorobensen används som reagens för plast- eller hartspolymerer. Det fungerar som ett lösningsmedel för mycket reaktiva ämnen. Vid fluorering av fluorbensen ger det 1,2-difluorbensen. Det används också som ett material för att göra medicin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Fluorobensen används som reagens för plast- eller hartspolymerer. Det fungerar som ett lösningsmedel för mycket reaktiva ämnen. Vid fluorering av fluorbensen ger det 1,2-difluorbensen. Det används också som ett material för att göra medicin.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Värme- och ljuskänslig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 462-06-6
Molekylformel C6H5F
Molekylvikt (g/mol) 96.10
MDL-nummer MFCD00000280
InChI-nyckel PYLWMHQQBFSUBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene, fluoro, monofluorobenzene, phenyl fluoride, fluorbenzol, fluoro-benzene, 4-fluorobenzene, unii-g3tsz68k12, fluoranylbenzene, fluorobenzenes, 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-fluorobenzene
PubChem CID 10008
ChEBI CHEBI:5115
IUPAC-namn fluorbensen
LEDER FC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fluorobenzene
Smältpunkt -42 °C
Densitet 1.025
Kokpunkt 84 °C till 85 °C
Flampunkt −15 °C (−5 °F)
Odör Aromatisk
Brytningsindex 1.466
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2387
Beilstein 1236623
Merck Index 14,4170
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 96.1
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Fluorobenzene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Fluorobenzene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.