Läs mer
Fluorbensen, 99 %
Produktkod. 10317040 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10317040 500 g Glasflaska 500g
10733671 100 g Glasflaska 100g
11904521 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10317040 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 119345000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    855.74 SEK
    768.65 SEK / 500g
    Save 87.09 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
CAS: 462-06-6 | C6H5F | 96,10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 462-06-6
Molekylformel C6H5F
Molekylvikt (g/mol) 96.10
MDL-nummer MFCD00000280
InChI-nyckel PYLWMHQQBFSUBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene, fluoro, monofluorobenzene, phenyl fluoride, fluorbenzol, fluoro-benzene, 4-fluorobenzene, unii-g3tsz68k12, fluoranylbenzene, fluorobenzenes, 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-fluorobenzene
PubChem CID 10008
ChEBI CHEBI:5115
IUPAC-namn fluorbensen
LEDER FC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fluorobenzene
Smältpunkt -42,0 °C
Färg Färglös
Densitet 1.0200g/mL, 1.02
Kokpunkt 85,0 °C
Flampunkt −15 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5F
Brytningsindex 1,4643 till 1,4663
Kvantitet 500 g
Beilstein 05,IV,632
Merck Index 15,4201
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: blandbar med alkohol och vatten
Formel vikt 96.1
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Fluorobenzene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.