Läs mer
Fluorobenzene-d5, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fluorobenzene-D5 |
| CAS | 1423-10-5 |
| Molekylformel | C6 2H5 F |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H5F/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(F)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-fluorobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 101.13 |
| Formel vikt | 101.0689 g/mol |
| Procent renhet | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |