Läs mer
Fluorobenzene-d5, TRC
Produktkod. 30408265
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30408265 100 mg
30403737 1 g
30395207 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30408265 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF588302100MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1423-10-5
Molekylformel C6 2H5 F
Molekylvikt (g/mol) 101.13
Synonym Fluorobenzene-d5, Fluorobenzene D5
IUPAC-namn 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-fluorobenzene
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])c(F)c([2H])c1[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fluorobenzene-D5
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C6H5F/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
Formel vikt 101.0689