Läs mer
Fluorbensen, TRC
Produktkod. 30404214
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30404214 25 g
1 options
Produktkod. 30404214 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF58830025G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fluorobenzene
CAS 462-06-6
Molekylformel C6 H5 F
Kvantitet 25 g
Synonym Benzene, fluoro-, Fluorobenzene, Monofluorobenzene, NSC 68416, Phenyl fluoride
InChI formel InChI=1S/C6H5F/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
LEDER Fc1ccccc1
IUPAC-namn fluorbensen
Molekylvikt (g/mol) 96.1
Formel vikt 96.0375