Läs mer
Fluorbensen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fluorobenzene |
| CAS | 462-06-6 |
| Molekylformel | C6 H5 F |
| Kvantitet | 250 g |
| Synonym | Benzene, fluoro-, Fluorobenzene, Monofluorobenzene, NSC 68416, Phenyl fluoride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5F/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H |
| LEDER | Fc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | fluorbensen |
| Molekylvikt (g/mol) | 96.1 |
| Formel vikt | 96.0375 |