Läs mer
Falcon™ FluoroBlok™ 24 välgenomsläppliga stöd och medföljande plattor
Handla allt Corning Produkter
Beskrivning
Falcon Cell Culture Insert Companion Plates har designats speciellt för användning med Falcon eller Corning™ BioCoatTM Cell Culture Inserts så att avdunstning och kontaminering på grund av felaktig lockpassning elimineras.
I matningspositionen är pipettåtkomsten förbättrad för vätskehantering på basolaterala sidan. Reagenser kan tillsättas snabbt och konsekvent för tidsbestämda experiment. Aspiration av media från brunnen är lättare, vilket minskar risken för kontaminering.
I inkubationspositionen förblir Falcon Cell Culture Inserts låsta i sina Falcon Companion Plate-brunnar. Media sugs inte upp mellan insatsen och brunnsväggen. Det unika Falcon lågavdunstningslocket ger ett slingrande luftpassagesystem som minskar avdunstning och kontaminering.
Specifikationer
Specifikationer
| Kulturområde | 0,3 cm 2 |
| Material | PET |
| Sterilitet | Sterila |
| Ytbehandling | Cellkultur |
| Typ | Insatssystem med flera brunnar |
| Räkna väl | 24 |
| För användning med (utrustning) | Falcon™ 24 väl TC-behandlad cellpolystyren permeabel stödplatta |
| nr per ärende | 48/Cs. |
| Antal per förpackning | 1/Pk. |
| Porstorlek | 3 μm |
| Visa mer |