Läs mer
Falcon™ FluoroBlok™ 24 välgenomsläppliga stöd och medföljande plattor
Handla allt Corning Produkter
Beskrivning
Innehåller
Sätt endast in medföljande plattor
Falcon Cell Culture Insert Companion Plates har designats speciellt för användning med Falcon eller Corning™ BioCoatTM Cell Culture Inserts så att avdunstning och kontaminering på grund av felaktig lockpassning elimineras.
I matningspositionen är pipettåtkomsten förbättrad för vätskehantering på basolaterala sidan. Reagenser kan tillsättas snabbt och konsekvent för tidsbestämda experiment. Aspiration av media från brunnen är lättare, vilket minskar risken för kontaminering.
I inkubationspositionen förblir Falcon Cell Culture Inserts låsta i sina Falcon Companion Plate-brunnar. Media sugs inte upp mellan insatsen och brunnsväggen. Det unika Falcon lågavdunstningslocket ger ett slingrande luftpassagesystem som minskar avdunstning och kontaminering.
Specifikationer
Specifikationer
| Förslutning ingår | Ja |
| Beskrivning | Sätt i medföljande platta |
| Färg | Klart |
| Kulturområde | 2 cm 2 |
| Material | Polystyren |
| Sterilitet | Sterila |
| Ytbehandling | Cellkultur |
| Typ | Cell Culture Insert Companion Plate |
| Volym (metrisk) Fungerar | 0,7 till 0,9 ml |
| Räkna väl | 24 |
| Visa mer |