Läs mer
Fluorborsyra, 50 viktprocentig lösning i vatten
Produktkod. 10482771 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
25g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10482771 500 g Plastflaska 500g
10236540 25 g Plastflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10482771 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 196705000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    705.00 SEK
    611.65 SEK / 500g
    Save 93.35 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
CAS: 16872-11-0 | BF4H | 87,812 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindningsbildande reagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16872-11-0 , 7732-18-5 , 10043-35-3
Molekylformel BF4H
Molekylvikt (g/mol) 87.812
MDL-nummer MFCD00011345
InChI-nyckel ODGCEQLVLXJUCC-UHFFFAOYSA-O
Synonym fluoroboric acid, fluoboric acid, tetrafluoroboric acid, hydrogen tetrafluoroborate, borofluoric acid, hydrofluoboric acid, borate 1-, tetrafluoro-, hydrogen, hydron tetrafluoroborate, hydrogen tetrafluoroborate 1-, unii-h429wz9fbq
PubChem CID 28118
ChEBI CHEBI:38902
IUPAC-namn hydron;tetrafluorborat
LEDER [H+].[B-](F)(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fluoroboric acid
Färg Vitt
Smältpunkt -90,0 °C
Kokpunkt 130,0 °C
Densitet 1.4100g/mL, 1.41
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 500 g
Linjär formel HBF4
Fysisk form Vidhäftande kristaller och/eller bitar
UN-nummer 1775
Fieser 01, 394
Merck Index 15, 4180
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: blandbar. Andra lösligheter: blandbar med alkohol
Formel vikt 87.81
Procent renhet 48 till 51 % (syra)
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Fluoroboric acid, 50 wt% solution in water
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.