Läs mer
Fluoroboric Acid, Technical, 50% Solution, Fisher Chemical
Produktkod. 10010170 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackning:
HDPE plastic bottle
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10010170 500 mL HDPE plastic bottle 500ml
1 options
Produktkod. 10010170 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer F/1350/08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Färg Colorless to Yellow
CAS 16872-11-0
Smältpunkt -90°C
Kokpunkt 130°C
Förpackning HDPE plastic bottle
Ångtryck 5.1mmHg at 20°C
Kvantitet 500 mL
Molekylformel BF4H
Fysisk form Liquid
MDL-nummer 11345
Synonym fluoroboric acid, fluoboric acid, tetrafluoroboric acid, hydrogen tetrafluoroborate, borofluoric acid, hydrofluoboric acid, borate 1-, tetrafluoro-, hydrogen, hydron tetrafluoroborate, hydrogen tetrafluoroborate 1-, unii-h429wz9fbq
InChI-nyckel ODGCEQLVLXJUCC-UHFFFAOYSA-O
LEDER [H+].[B-](F)(F)(F)F
IUPAC-namn hydron;tetrafluoroborate
Molekylvikt (g/mol) 87.812
PubChem CID 28118
ChEBI CHEBI:38902
Formel vikt 87.81g/mol
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Fluoroboric acid, 50 wt% solution in water
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.