Läs mer
Gibco™ FluoroBrite™ DMEM
Produktkod. 15266695 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
10 x 500 ml
Förpackningsstorlek:
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15266695 10 x 500 ml 5 L
15291866 500 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15266695 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A1896702
 Begränsad artikel
I lager
Gibco™ FluoroBrite™ DMEM har en bakgrundsfluorescens som är jämförbar med PBS och 90 % lägre än den som emitteras av standardfenolrött fritt –DMEM.
Gibco™ FluoroBrite™ DMEM har en bakgrundsfluorescens som är jämförbar med PBS och 90 % lägre än den som avges av standard fenolröd –fri DMEM. Formulerad för att inkludera de nödvändiga näringsämnena för rutinodling av cellen när den kompletteras med 10 % fostert bovint serum och 4 mM L-glutamin eller GlutaMAX™ tillskott, FluoroBrite™ är DMEM utformad för att förbättra signal-brus-förhållandet hos fluoroforer, vilket gör det möjligt för forskare att visualisera även de svagaste fluorescerande händelserna i en miljö som främjar optimal cellhälsa. Ytterligare funktioner inkluderar:
  • Förstärkning av fluorescenssignalen under levande cellavbildning
  • DMEM-baserat för att hjälpa till att bevara cellhälsan
Levande cellfluorescensmikroskopi är en viktig teknik för visualisering av fundamentalt viktiga och fysiologiskt relevanta biologiska händelser. En viktig utmaning med denna teknik är förmågan att avbilda svaga fluoroforer utan att orsaka cellskador, fotoblekning eller oönskade förändringar i cellhälsan. FluoroBrite™ DMEM hjälper till att hantera dessa problem.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Klassificering Fri från animaliskt ursprung
Koncentration 1 X
Form Vätska
Produkttyp DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium)
Serumnivå Standard serumtillskott
Sterilitet Sterilfiltrerad
Med tillsatser Högt glukos
Utan tillsatser Inget glutamin, Utan fenolrött, Utan HEPES, Inget natriumpyruvat
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt ISO 13485-standarden
Kvantitet 10 x 500 ml
Innehåll och lagring Förvara i kylskåp (2 –8 °C). Skydda från ljus.