Läs mer
VACUUBRAND™ Fluoroelastomer O-ring
Produktkod. 15410010 Handla allt Vacuubrand Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Insida:
28 mm
Produktkod. Diameter (metrisk) Insida
15410010 28 mm
1 options
Produktkod. 15410010 Leverantör VACUUBRAND™ Leverantörsnummer 20635628
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Diameter: 28 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Insida 28 mm
Kvantitet 1 st
Tjocklek (metrisk) vägg 2.5 mm
Typ O-ring